Multi-element noble metals standards, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-SM40-100 VHG-SM40-500
PROOVHG-SM40-100EA 391 EUR InStock
PROOVHG-SM40-100 PROOVHG-SM40-500
Multi-element noble metals standards, VHG
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Multi element standards for Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru at 100 µg/ml in 20% HCl.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité