L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Flacons pour aspirateurs, avec robinet
Fournisseur: VWR Collection
215-4179EA 126 EUR InStock
215-4179 215-4180 215-4181 215-4182
VWR®, Flacons pour aspirateurs, avec robinet
Flacons Flacons à décanter
Verre borosilicaté 3.3,avec bouchon à visser en PP bleu (GL 45) et robinet en verre interchangeable.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique et haute résistance aux chocs thermiques
  • Toutes les parties du flacon sont entièrement autoclavables
Parfaits pour le stockage de liquides contenant des acides agressifs ou des alcalins.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité