VWR®, Condenseurs Dimroth avec joints rodés standard
Fournisseur: VWR Collection
201-1409EA 66.5 EUR InStock
201-1409 201-1412 201-1415
VWR®, Condenseurs Dimroth avec joints rodés standard
Condenseurs
Verre borosilicaté 3.3
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique et haute résistance aux chocs thermiques
  • Rodages mâle et femelle normalisés
Ces condensateurs Dimroth sont équipés d’une double surface de réfrigération pour une condensation efficace des vapeurs. Raccord de tuyau souple sur olive plastique de 8 mm avec filetage GL 14.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité