VWR®, Réfrigérant serpentin à double parois
Fournisseur: VWR Collection
201-1416EA 90.7 EUR InStock
201-1416 201-1417 201-1405 201-1408
VWR®, Réfrigérant serpentin à double parois
Condenseurs
Verre borosilicaté 3.3
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique et haute résistance aux chocs thermiques
  • Rodages mâle et femelle normalisés
Ces condensateurs à serpentin et jacquette de refroidissement sont dotés d’une surface de refroidissement supplémentaire pour condenser les vapeurs très volatiles. Raccord de tuyau souple sur olive plastique de 8 mm avec filetage GL 14.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité