VWR®, Ballons rond pour évaporateur rotatif
Fournisseur: VWR Collection
531-1099EA 19.7 EUR InStock
531-1099 531-1100 531-1101 531-1102 531-1103
VWR®, Ballons rond pour évaporateur rotatif
Ballons Flacons pour évaporateurs rotatifs
Verre borosilicaté 3.3
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique et haute résistance aux chocs thermiques
  • Avec une plage d'inscription blanche et une référence catalogue imprimée
Ces ballons pour évaporateurs rotatifs en forme de poire sont produits à partir
de tubes en verre borosilicaté à parois épaisses. Avec rodage femelle normalisé, adapté à tous les évaporateurs rotatifs standards.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité