Industrial gloves, uvex compact NB27E
Fournisseur: UVEX
6094609 6094610
UVEX6094609EA 76.6 EUR InStock
UVEX6094609 UVEX6094610
Industrial gloves, uvex compact NB27E
Gants
These robust cotton jersey gloves feature a special NBR coating on palm, fingers and ³/₄ of the back of the hand. They are ideal for rough work and handling coarse materials.
  • Very good mechanical abrasion resistance
  • High tear resistance
Areas of application: Iron and steel industry, shipping, logistics, concrete and construction work, wood processing.
Certifications: EN 388:2016 (4121X)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité