Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fluorescein diphosphate tetraammonium salt (FDP) ≥95% (par HPLC), Haute Pureté

Fournisseur: Biotium


10030.EA 362 EUR InStock
10030.
Fluorescein diphosphate tetraammonium salt (FDP) ≥95% (par HPLC), Haute Pureté
Fluorescein diphosphate tetraammonium salt (FDP)
FDP (fluorescein diphosphate, tetraammonium salt, high purity) is the most sensitive fluorogenic alkaline phosphatase substrate. It is also an excellent substrate for protein tyrosine phosphatase (PTPase) and thus the substrate of choice in the high throughput screening (HTS) for PTPase inhibitor. FDP itself is colorless, but the end product of the enzymatic reaction is the green fluorescent dye fluorescein.

  • λEx/λEm = 490/514 nm (end product)
  • ε = 90,000 (end product)
  • Off-white solid soluble in water
  • Store at -20°C and protect from light, especially in solution


Formule: C₂₀H₂₆N₄O₁₁P₂
MW: 560,393 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 217305-49-2
Commander maintenant


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité