BCIP Pink/NBT kit
Fournisseur: Biotium
10007.EA 319 EUR InStock
10007.
BCIP Pink/NBT kit
BCIP Pink/NBT
This kit contains 100 mg each of BCIP Pink (10006) and the precipitation inducer NBT (10008).
BCIP Pink is a derivative of BCIP. Unlike BCIP, which yields a blue precipitating product, BCIP Pink produces a pink colored precipitate. The oxidant NBT facilitates the precipitation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité