BCIP Red/NBT kit
Fournisseur: Biotium
10005.EA 293 EUR InStock
10005.
BCIP Red/NBT kit
BCIP Red/NBT
This kit contains 100 mg each of BCIP Red (10004) and the oxidant NBT (10008).
BCIP Red is a derivative of BCIP. Unlike BCIP, which yields a blue precipitating product, BCIP Red produces a red colored precipitate. It is often used with the oxidant NBT, which facilitates the precipitation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité