Membrane filter, PTFE
Fournisseur: Carl Roth
ROTHCX69.1EA 620 EUR InStock
ROTHCX69.1
Membrane filter, PTFE
Filtres Filtres à membrane
Hydrophilised PTFE allows filtration of aqueous solutions without prior wetting. Can be used with all standard HPLC solvents.
  • Very low ion blank value, also suitable for IC
  • Membrane thickness: 150 μm
Can be used for clarification of acids, alkalis, cryogenic liquids and fuels, analysis of hydraulic fluids, RNA isolation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité