Tuyau, silicone, durci au platine, Sani-Tech®, série STHT–C
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
STHT-C-187-2F STHT-C-187-2H STHT-C-250-3F STHT-C-250-3H STHT-C-312-4F STHT-C-375-2H STHT-C-375-4F STHT-C-375-4H HSTHT-C-1000-6
VERNSTHT-C-187-2FEA 0 EUR InStock
VERNSTHT-C-187-2F VERNSTHT-C-187-2H VERNSTHT-C-250-3F VERNSTHT-C-250-3H VERNSTHT-C-312-4F VERNSTHT-C-375-2H VERNSTHT-C-375-4F VERNSTHT-C-375-4H VERNHSTHT-C-1000-6
Tuyau, silicone, durci au platine, Sani-Tech®, série STHT–C
Tuyaux Transfer Tubing
Le tube en silicone STHT®-C est un tube haute pureté conçu pour la production biopharmaceutique; il est résistant aux températures extrêmes, à l’ozone, à l’effet corona, aux radiations, à l’humidité, aux compressions et flexions, aux intempéries, aux produits chimiques, et n’impacte ni l’odeur ni le goût des fluides qu’il transporte.
  • Surface lisse inégalée
  • Ultra flexible
  • Résistance themique: –62 à +260 °C
Marquage au laser en continu, indiquant code article et numéro de lot, pour une traçabilité sans faille du produit. Parmi les champs d’application: Remplissage et transvasement sériles/idéal pour le remplisssage et les transferts de liquide en milieu stérile, le transport de médicaments, le traitement multi-média, comme tuyau pour pompe péristaltique sanitaire, les usages en laboratoire, la récolte de cellules, et la chromatographie liquide. Dureté Duromètre Shore A: 15 s sur 50. Gravité relative de 1,17.
Certifications: USP Class VI; ISO 10993; European Pharmacopoeia 3.1.9.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité