Empty FPLC columns, G-TRAP™
Fournisseur: G-Biosciences
786-1291 786-1290
GENO786-1291EA 63.7 EUR InStock
GENO786-1291 GENO786-1290
Empty FPLC columns, G-TRAP™
Colonnes pour chromatographie
These empty columns are designed for fast protein liquid chromatography.
  • Frit material is ultra-high molecular weight polyethylene
Columns are made of polypropylene and come in 1 ml and 5 ml sizes.
Information de livraison: Includes column tube, sealing plug, sealing sleeve, top stop plug and bottom stop plug, top (large) frit, bottom (small) frit (inserted in column).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité