L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Objectifs de contraste de phase IOS W-Plan
Fournisseur: VWR Collection
630-1976EA 233 EUR InStock
630-1976 630-1977 630-1978 630-1979
VWR®, Objectifs de contraste de phase IOS W-Plan
Objectifs pour microscopes
Les objectifs IOS W-Plan PH offrent des performances exceptionnelles en technique de contraste de phase, offrant un contraste élevé généralement requis pour l’éducation supérieure et les besoins de laboratoire de routine.
Les objectifs sont conçus pour assurer la planéité du champ jusqu’à F.N. 22, basé sur un système optique corrigé à l’infini.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité