Chambres climatiques constantes, avec large plage de température et d'humidité, série KBF-S Solid.Line
Fournisseur: Binder
9020-0366 9020-0368 9020-0370 9020-0372
390-1268EA 0 EUR InStock
390-1268 390-1278 390-1266 390-1267
Chambres climatiques constantes, avec large plage de température et d'humidité, série KBF-S Solid.Line
Chambres d'essai Chambres climatiques
Les chambres climatiques KBF-S sont idéales pour les essais à long terme et les essais de stabilité accélérés des produits pharmaceutiques, conformément aux directives ICH Q1A. L’intérieur exempt de corrosion et de condensation garantit des niveaux de température et d'humidité d’une stabilité exceptionnelle, même lorsque la chambre est entièrement chargée.
  • Régulation de l’humidité avec un capteur d'humidité capacitif et une humidification à vapeur
  • Affichage LCD de la température et de l’humidité, ainsi que des informations supplémentaires et des alarmes
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Auto-test des unités pour une analyse complète de l’état
  • Port d'accès avec obturateur en silicone, 30 mm, côté gauche
  • Dispositif de sécurité thermique indépendant, classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
Les appareils sont dotées d'une chambre intérieure en acier inoxydable et la technologie de chambre de préchauffage APT.line™ assure une circulation régulière et douce de l'air dans l'espace utilisable, créant ainsi des conditions climatiques précises et homogènes. Les chambres à climat constant KBF-S peuvent souvent être utilisées comme une alternative rentable aux chambres environnementales. Elles disposent d'une interface Ethernet, sont faciles à programmer, facilitent la documentation des résultats des tests et comprennent une alimentation en eau indépendante, dans un récipient.
Information de livraison: Fourni avec deux étagères en acier inoxydable, y compris les supports d'étagères. Les modèles de 240 litres et plus sont équipés de roulettes doubles robustes avec freins.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité