ETFE tubing
Fournisseur: Cytiva
18-1120-96 18-1121-36
18-1120-96EA 63 EUR InStock
18-1120-96 18-1121-36
ETFE tubing
Tuyaux Transfer Tubing
Ethylenetetrafluorethylene tubing (ETFE) is designed for use with AKTA systems.
White/clear tubing for easy identification.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité