Kit de test Steady-Luc™ Firefly HTS (lyophilisé)
Fournisseur: Biotium
30028-L1 30028-L2 30028-L3
30028-L1EA 144 EUR InStock
30028-L1 30028-L2 30028-L3
Kit de test Steady-Luc™ Firefly HTS (lyophilisé)
Tests Tests cellulaires
La luciférine de luciole est largement utilisée comme gène rapporteur de transcription pour la recherche et le criblage de médicaments. Le kit Steady-Luc™ HTS peut être utilisé avec des lecteurs de plaque à luminescence sans systèmes d’injection d’échantillons ou pour le criblage à haut débit.
Commander maintenant
COMMANDE
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité