Heating mantle, KM-MPE series
Fournisseur: Mohr & Co.
MOHR93003000EA 460 EUR InStock
MOHR93003000 MOHR83001000
Heating mantle, KM-MPE series
Appareils chauffants Chauffe-ballons
Metal-cased heating mantle with built-in controller for operating temperatures up to 450 °C.
  • Flexible glass yarn heating element provides even heat transfer and gentle treatment of the glassware
  • Chemical resistant metal housing
  • Thermally insulated and earthed
  • Predrilled threaded hole for clamp KM-SK
  • Built-in heating zone switch
System of protection: Casing IP 43, heating surface IP 00.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité