Environmental standard for TOC, BOD, CBOD, COD, DOC demand - whole volume, certified reference material, Supelco®
Fournisseur: Merck
Supelco®
QC3130-500MLEA 96.4 EUR InStock
QC3130-500ML
Environmental standard for TOC, BOD, CBOD, COD, DOC demand - whole volume, certified reference material, Supelco®
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité