Pharmaceutical secondary standard, Benzyl alcohol, (CRM), Supelco®
Fournisseur: Merck
PHR1019-1GEA 76.4 EUR InStock
PHR1019-1G
Pharmaceutical secondary standard, Benzyl alcohol, (CRM), Supelco®
Étalons Étalons organiques
  • Traceable to PhEur Y0000167
  • Traceable to USP 1061901
Certifications: This product was designed, produced and verified for accuracy and stability in accordance with ISO/IEC 17025:2005 (AClass Cert AT-1467), ISO GUIDES 34:2009 (AClass Cert AR-1470).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité