5(6)-ROX N-succinimidyl ester colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
90005.EA 268 EUR InStock
90005.
5(6)-ROX N-succinimidyl ester colorant fluorescent réactif aux amines
5(6)-ROX N-succinimidyl ester
5(6)-ROX, SE (full name: 5-(and-6)-Carboxy-X-rhodamine, succinimidyl ester) is an amine-reactive long wavelength rhodamine dye.
  • λEx/λ Em (MeOH) = 568/595 nm
  • Dark red solid soluble in DMSO or DMF
  • Store at -20°C and protect from light
Formule: C₃₇H₃₃N₃O₇
MW: 631,67 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 114616-32-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité