Periodic table mix 3 for ICP, 16 elements, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
TraceCERT®
78334-100MLEA 266 EUR InStock
78334-100ML
Periodic table mix 3 for ICP, 16 elements, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
10 mg/l each: Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb and Lu in 5% nitric acid
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité