Transition metal mix 3 for ICP, 7 elements, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
TraceCERT®
93468-100MLEA 299 EUR InStock
93468-100ML
Transition metal mix 3 for ICP, 7 elements, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
100 mg/l each: Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt and Au in 10% hydrochloric acid
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité