6-TAMRA acide libre colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
90008.EA 212 EUR InStock
90008.
6-TAMRA acide libre colorant fluorescent réactif aux amines
6-TAMRA
Free acid form of 6-TAMRA (6-carboxytetramethylrhodamine) single isomer. 6-Carboxytetramethylrhodamine, triethylammonium salt is a single isomer rhodamine dye. The 6-carboxy group can be activated to succinimidyl ester or mixed anhydride for coupling with amines using standard methods.
  • λEx/λEm (MeOH) = 540/565 nm
  • Dark red solid soluble in DMSO, DMF, MeOH, or pH>6.5 buffers
  • Store at ≤ 4 °C and protect from light, especially in solution
  • Isomer purity ≥98%
Formule: C₂₅H₂₂N₂O₅
MW: 430,45 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01073638
Numéro CAS: 91809-67-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité