Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-ROX acide libre ≥95% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines

Fournisseur: Biotium


90013.EA 224 EUR InStock
90013.
6-ROX acide libre ≥95% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines
6-ROX
6-Carboxy-X-rhodamine is a single isomer, long wavelength rhodamine dye.

  • λEx/λEm(MeOH) = 568/595 nm
  • Dark red solid soluble in DMSO, DMF or MeOH
  • Store at -20°C and protect from light


Formule: C₃₃H₃₀N₂O₅
MW: 534,6 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 194785-18-7
Commander maintenant


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité