5(6)-TAMRA acide libre ≥97% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
Synonyms: 5(6)-Carboxy-tetramethylrhodamineTetramethylrhodamine-5-(and-6)-maleimideTAMRA 5 and 6-isomer9-[2,4(or 2,5)-Dicarboxyphenyl]-3,6-bis(dimethylamino)-xanthylium inner salt
90027.EA 203 EUR InStock
90027.
5(6)-TAMRA acide libre ≥97% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines
5(6)-TAMRA
Mixed isomers of carboxytetramethylrhodamine (TAMRA) free acid. The dye can be coupled to primary or secondary amines via standard peptide chemistry.
  • λEx/λEm (MeOH) = 540/565 nm
  • Dark red solid soluble in DMSO, DMF, MeOH, or pH >6.5 buffer
  • Store at -20°C and protect from light
Formule: C₂₅H₂₂N₂O₅
MW: 430,45 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16661194
Numéro CAS: 98181-63-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité