5(6)-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester [5(6)-TAMRA SE] ≥98% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
Synonyms: (5(6)-TAMRA SE
90022.EA 275 EUR InStock
90022.
5(6)-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester [5(6)-TAMRA SE] ≥98% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
5(6)-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester [5(6)-TAMRA SE]
5(6)-TAMRA SE (full name: 5-(and-6)-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester (mixed isomers)) is the amine reactive form of TAMRA, one of the most commonly used red fluorescent dyes. The succinimidyl ester reacts readily with primary or secondary amines under mild conditions.
  • λEx/λEm (MeOH) = 540/565 nm
  • ε = 95,000
  • Red solid soluble in DMF or DMSO
  • Store at -20°C and protect from light
Formule: C₂₉H₂₅N₃O₇
MW: 527,52 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077324
Numéro CAS: 150408-83-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité