Acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)-5-isothiocyanatobenzoïque ≥98% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
Synonyms: 5-isothiocyanatofluoresceinFluorescein 5(6)-isothiocyanateFluorescein Isothiocyanate, Isomer I
90020.EA 190 EUR InStock
90020.
Acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)-5-isothiocyanatobenzoïque ≥98% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
Acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)-5-isothiocyanatobenzoïque
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate) is an amine-reactive fluorescein derivative for labeling proteins or other molecules containing primary amines.
  • λEx/λEm= 492/520 nm
  • ε = 75,000
  • Orange solid soluble in DMF or DMSO
  • Store at -20°C and protect from light, especially in solution
Formule: C₂₁H₁₁NO₅S
MW: 389,381 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005063
Numéro CAS: 3326-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité