5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE) ≥99% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
90029.EA 224 EUR InStock
90029.
5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE) ≥99% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE)
5-FAM SE is an amine-reactive form of 5-carboxyfluorescein single isomer.
  • λEx/λEm (pH 9) = 495/519 nm
  • Yellow orange solid soluble in DMF or DMSO
  • Store at -20°C and protect from light
Formule: C₂₅H₁₅NO₉
MW: 473,39 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077322
Numéro CAS: 92557-80-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité