5-Carboxyrhodamine 6G succinimidyl ester ≥90% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
Synonyms: 5-CR 6G SE
90032.EA 314 EUR InStock
90032.
5-Carboxyrhodamine 6G succinimidyl ester ≥90% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines
5-Carboxyrhodamine 6G succinimidyl ester
Amine-reactive form of 5-carboxyrhodamine 6G single isomer.
  • λEx/λ Em(MeOH) = 520/546 nm
  • Orange red solid moderately soluble in DMSO
  • Store at -20°C and protect from light
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité