6-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester (6-TAMRA SE) ≥98% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
90035.EA 314 EUR InStock
90035.
6-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester (6-TAMRA SE) ≥98% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
6-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester (6-TAMRA SE)
Full name: 6-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester single isomer. Amine-reactive form ofcarboxytetramethylrhodamine (TAMRA) single isomer.
  • λEx/λEm (MeOH) = 540/565 nm
  • Dark red solid soluble in DMSO or DMF
  • Store at -20°C and protect from light
Formule: C₂₉H₂₅N₃O₇
MW: 527,52 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 150810-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité