Fluorescamine ≥95% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
90092.EA 199 EUR InStock
90092.
Fluorescamine ≥95% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
Fluorescamine
Fluorescamine is nonfluorescent until it reacts with primary amines. The reaction is completed in miniseconds and can be used to detect amine-containing compounds including peptides and proteins. Unreacted fluorescamine is rapidly converted to a non-fluorescent product by reaction with water, making amine detection highly specific.
  • λEx/λ Em(CH3CN) = 381/470 nm (for reaction product with amines)
  • Off-white solid soluble in DMF or DMSO
  • Store at -20°C and protect from light
Formule: C₁₇H₁₀O₄
MW: 278,26 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005928
Numéro CAS: 38183-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité