Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Amino Acids Mix Solution
Fournisseur: Merck
TraceCERT®
79248-5X2MLEA 229 EUR InStock
79248-5X2ML
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Amino Acids Mix Solution
Étalons Étalons organiques
  • GHS signal: GHS05
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Attention: P234 - P390
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité