Antifade solution
Fournisseur: Abnova
ABNOU0032EA 194 EUR InStock
ABNOU0032
Antifade solution
Antifade solution
Antifade Solution is comprised of Antifade and glycerol in an aqueous buffer solution.
  • for Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité