6-Methoxy-N-(3-sulphopropyl)quinolinium (SPQ) ≥95% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour détermination du chlorure
Fournisseur: Biotium
Attention
52010.EA 92.4 EUR InStock
52010.
6-Methoxy-N-(3-sulphopropyl)quinolinium (SPQ) ≥95% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour détermination du chlorure
6-Methoxy-N-(3-sulphopropyl)quinolinium (SPQ)
SPQ is a blue fluorescent dye (Ex/Em 344/443 nm) that is specifically quenched by chloride via collision (KSV=118 M-1). Therefore, chloride concentrations can be measured by moniotiring the degree of fluorescence decrease. The dye can be loaded into cells by hypotonic shock.
  • White solid soluble in H2O and DMSO
  • Store at 4°C. Protect from light, especially in solution.
  • λEx/λEm= 344nm / 443nm
  • ε (344 nm, H2O) = 3,700
Formule: C₁₅H₁₅NO₄S
MW: 281 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037592
Numéro CAS: 83907-40-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité