BCECF AM ester 1 mg/mL dans DMSO anhydre ≥95% (par CCM) indicateur de pH fluorescent
Fournisseur: Biotium
Synonyms: BCECF AM
51009.EA 210 EUR InStock
51009.
BCECF AM ester 1 mg/mL dans DMSO anhydre ≥95% (par CCM) indicateur de pH fluorescent
BCECF AM ester
BCECF, AM ester is membrane-permeant and thus can be loaded into cells via incubation. This product is a mixture of three molecular species, all of which are readily hydrolyzed by endogenous esterases into a single BCECF free acid form once they are in the cells.
  • Cell permeability: Membrane permeant
  • Colors: Green
  • Absorption/Emission λabs <300nm (before hydrolysis)
  • λabs\λem = 503/528 nm (pH 9, after hydrolysis)
  • Store at -20°C and protect from light and moisture
Formule: C₄₂H₄₀O₂₁
MW: 808,69 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036969
Numéro CAS: 117464-70-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité