5-CFDA (5-Carboxyfluorescein diacetate) ≥99% (par HPLC) indicateur de pH fluorescent
Fournisseur: Biotium
51018.EA 203 EUR InStock
51018.
5-CFDA (5-Carboxyfluorescein diacetate) ≥99% (par HPLC) indicateur de pH fluorescent
5-CFDA (5-Carboxyfluorescein diacetate)
5-CFDA is membrane-permeant and thus can be loaded into cells via incubation. Once inside cells, 5-CFDA is hydrolyzed by intracellular esterases to 5-carboxyfluorescein (see 50015).
  • Cell permeability: Membrane impermeant
  • Cellular localization: Fluid phase tracer
  • pKa 4.8
  • Colors: Green
  • λex\λem 492nm\517nm (pH 9, after hydrolysis)
  • Extinction Coefficient (ε) 78,000 (pH 9, after hydrolysis)
  • White solid soluble in DMSO
  • Store at 4°C and protect from light, especially in solution
Formule: C₂₅H₁₆O₉
MW: 460,39 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036872
Numéro CAS: 79955-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité