6-CFDA (6-Carboxyfluorescein diacetate, single isomer) ≥99% (par CCM) indicateur de pH fluorescent
Fournisseur: Biotium
51021.EA 236 EUR InStock
51021.
6-CFDA (6-Carboxyfluorescein diacetate, single isomer) ≥99% (par CCM) indicateur de pH fluorescent
6-CFDA (6-Carboxyfluorescein diacetate)
6-CFDA is membrane-permeant and thus can be loaded into cells via incubation. Once inside cells, 6-CFDA is hydrolyzed by intracellular esterases to 6-carboxyfluorescein.
  • Cell permeability: Membrane permeant
  • Colors: Green
  • λex\λem 492nm\517nm (pH 9, after hydrolysis)
  • Extinction Coefficient (ε) 78,000 (pH 9, after hydrolysis)
  • Off-white solid soluble in DMSO
  • Store desiccated at -20°C
Formule: C₂₅H₁₆O₉
MW: 460,39 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036871
Numéro CAS: 3348-03-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité