L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Industrial gloves, oil repellent, HyFlex® 11-939
Fournisseur: Ansell
11-939/6 11-939/11 11-939/7 11-939/10 11-939/8 11-939/9
ANSE11-939/6EA 178 EUR InStock
ANSE11-939/6 ANSE11-939/11 ANSE11-939/7 ANSE11-939/10 ANSE11-939/8 ANSE11-939/9
Industrial gloves, oil repellent, HyFlex® 11-939
Gants
RIPEL technology keeps oil from making contact with the skin, keeping hands safe and dry.
  • GRIP Technology delivers an average of 13% better grip performance for safer handling of wet or oily materials
  • Protects against lacerations, oil and industrial fluid exposure
  • Ultra-lightweight design provides dexterity and a high level of comfort
  • Reinforced thumb crotch for increased protection and high durability FORTIX coating up to 12x for extended product use life
  • Design and ZONZ Comfort Fit technology delivering all day comfort and silicone free
  • Improved abrasion
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité