Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Flubida-2 ≥95% (par CCM) indicateur de pH fluorescent

Fournisseur: Biotium


51022.EA 399 EUR InStock
51022.
Flubida-2 ≥95% (par CCM) indicateur de pH fluorescent
Flubida-2
Flubida-2 has been used to detect pH at a specific site in a cell such as cell organelles by directing the probe to where avidin fusion proteins are located. The probe is a conjugate of biotin and fluorescein diacetate, which is nonfluorescent until the probe has entered the cells and hydrolyzed by endoesterases.Flubida-2 is membrane-permeable and thus can be delivered into cells via simple.

  • Cell permeability: Membrane permeant
  • pKa 6.5
  • Colors: Green
  • λex\λem 492nm\517nm (pH 9, after hydrolysis)
  • Off-white solid soluble in DMSO
  • Store at 4°C


Commander maintenant


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité