5(6)-Carboxyfluorescein ≥95% (par HPLC) indicateur de pH fluorescent
Fournisseur: Biotium
51013.EA 92.4 EUR InStock
51013.
5(6)-Carboxyfluorescein ≥95% (par HPLC) indicateur de pH fluorescent
5(6)-Carboxyfluorescein
5-(and-6)-FAM (full name: 5-(and-6)-Carboxyfluorescein mixed isomer) has a pKa of 6.5 and can be used as a pH indicator. Its excitation spectrum and fluorescence response to pH are similar to those of BCECF. Carboxyfluorescein can also be used as a tracer dye. The dye is membrane-impermeant and can be loaded into cells by microinjection or scrape loading.
  • λExλEm (pH 9) = 492/514 nm
  • ε (pH 9) = 82,000
  • Cell permeability: Membrane impermeant
  • Cellular localization: Fluid phase tracer
  • pKa 6.5
  • Colors: Green
  • Yellow orange solid soluble in pH>6 water
  • Store at 4°C and protect from light, especially in solution
Formule: C₄₂H₂₄O₁₄
MW: 752,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151081
Numéro CAS: 72088-94-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité