5-Carboxy-2',7'-dichlorofluorescein ≥98% (par CCM) indicateur de pH fluorescent
Fournisseur: Biotium
51017.EA 194 EUR InStock
51017.
5-Carboxy-2',7'-dichlorofluorescein ≥98% (par CCM) indicateur de pH fluorescent
5-Carboxy-2',7'-dichlorofluorescein
This dye can be used as a low pH indicator similar to 51015, and is also useful as a general green fluorescent label. Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein is significantly more photo-stable than carboxyfluorescein.
  • λEx/λEm = 504/529 nm (pH 8)
  • ε = 90,000
  • Cell permeability: Membrane impermeant
  • Cellular localization: Fluid phase tracer
  • pKa 4.8
  • Colors: Green
  • Yellow solid soluble in DMSO, DMF or basic water (pH >7)
  • Store at 4°C and protect from light
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité