5-Carboxyfluorescein ≥98% (par HPLC) indicateur de pH fluorescent
Fournisseur: Biotium
Attention
51019.EA 160 EUR InStock
51019.
5-Carboxyfluorescein ≥98% (par HPLC) indicateur de pH fluorescent
5-Carboxyfluorescein
5-Carboxyfluorescein has a pKa of 6.5 and can be used as a pH sensor. The excitation spectrum of the dye responds to pH similarly to that of BCECF. Carboxyfluorescein can also be used as a tracer dye. The dye is membrane-impermeant and can be loaded into cells by microinjection or scrape loading.
  • λEx/λEm (pH 9) = 492/514 nm
  • pKa 6.5
  • Extinction Coefficient (ε) 82,000 (pH 9)
  • Yellow orange solid soluble in pH>6 water
  • Store at 4°C and protect from light, especially in solution
Formule: C₂₁H₁₂O₇.xH₂O
MW: 376,32 g/mol (anhy)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036874
Numéro CAS: 76823-03-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité