Acide borique ≥99.8% (par acidimétrie) ACS, ISO pour analyses
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
131015.1210 131015.1211 131015.1214
APPC131015.1210EA 54 EUR InStock
APPC131015.1210 APPC131015.1211 APPC131015.1214
Acide borique ≥99.8% (par acidimétrie) ACS, ISO pour analyses
ortho-Boric acid
Formule: B(OH)₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=7316a7ae048923d6e8bfdfdfab30846772139398&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Acidimetric) Min. 99.8%
Residue on Ignition (as SO₄) (CH₃OH+HCl) Max. 0.05%
Heavy Metals (as Pb) Max. 0.0005%
Insoluble Matter in CH₃OH Max. 0.005%
Insoluble matter in H₂O Max. 0.005%
Chloride Max. 0.0005%
Phosphate Max. 0.0005%
Sulphate Max. 0.002%
As Max. 0.00005%
Ca Max. 0.002%
Fe Max. 0.0001%
K Max. 0.005%
PB Max. 0.0005%
Ag Max. 0.0005%
Al Max. 0.0005%
Cd Max. 0.0005%
Co Max. 0.0005%
Cr Max. 0.0005%
Cu Max. 0.0005%
MG Max. 0.0005%
Mn Max. 0.0005%
Mo Max. 0.0005%
Ni Max. 0.0005%
Sr Max. 0.0005%
Ti Max. 0.0005%
Tl Max. 0.0005%
V Max. 0.0005%
Zn  Max. 0.0005%
Li Max. 0.0005%
Au Max. 0.0005%
Be Max. 0.0005%
Bi Max. 0.0005%
Ga Max. 0.0005%
Ge Max. 0.0005%
Ba Max. 0.0005%
In Max. 0.0005%
Pt Max. 0.0005%
Sb Max. 0.0005%
Si Max. 0.0005%
Sn Max. 0.0005%
Zr Max. 0.0005%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité