Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-[(Dipropylamino)sulphonyl]benzoic acid sodium salt, soluble dans l'eau

Fournisseur: Biotium


50027.EA 340 EUR InStock
50027.
4-[(Dipropylamino)sulphonyl]benzoic acid sodium salt, soluble dans l'eau
4-[(Dipropylamino)sulphonyl]benzoic acid sodium salt
Probenecid is commonly used to inhibit organic-anion transporters located in the cell membrane. Such transporters can extrude dyes and indicators and thus contribute to low signal or high background in assays due to poor cellular retention of dyes. The use of probenecid to block the efflux of intracellular dyes was first described by Di Virgilio et al. (1990), and it has been used with a wide range of anionic dyes and conjugates.

  • Colorless solid soluble in water (77mg/mL of water)

The commonly used free acid form of probenecid is difficult to dissolve, requiring 1M NaOH to prepare a solution. Our water-soluble probenecid sodium salt dissolves quickly in assay buffer and eliminates the need for handling caustic NaOH. Each vial is directly dissolved in 1 mL buffer to make a 250 mM stock solution. Typical working concentrations in cell-based assays are 1-2.5 mM.


Formule: C₁₃H₁₈NO₄SNa
MW: 307,37 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 23795-03-1
Commander maintenant


 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité