Rhod-590 tripotassium salt indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
Fournisseur: Biotium
50026.EA 491 EUR InStock
50026.
Rhod-590 tripotassium salt indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
Rhod-590 tripotassium salt
Membrane-impermeant calcium indicator that can be loaded into cells via microinjection or scrape loading.
  • Kd: 0.61 uM
  • λEx/λEm 590/616 nm for zero calcium and 595/626 nm for high calcium
  • Cell permeability: Membrane impermeant
  • Purple solid soluble in DMSO and water (pH >6)
  • Store at 4°C and protect from light, especially in solution
For the membrane-permeable AM ester form of Rhod-590, see 50025.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité