FLUO-3 pentapotassium salt ≥95% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
Fournisseur: Biotium
50011.EA 323 EUR InStock
50011.
FLUO-3 pentapotassium salt ≥95% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
FLUO-3 pentapotassium salt
Fluo-3, pentapotassium is membrane-impermeant, but can be loaded into cells via microinjection or scrape loading.
  • Kd: 450 nM
  • λEx/λEm (low or high [Ca2+]) = 506/526 nm
  • ε (506 nm) = 86,000 M-1cm-1
  • Cell permeability: Membrane impermeant
  • Orange red solid soluble in DMSO and water (pH >6)
  • Store at 4°C. Protect from light, especially when in solution
Formule: C₃₆H₂₅Cl₂K₅N₂O₁₃
MW: 960 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 134907-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité