FLUO 3/AM 1 mM dans DMSO anhydre indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
Fournisseur: Biotium
50015.EA 415 EUR InStock
50015.
FLUO 3/AM 1 mM dans DMSO anhydre indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
FLUO 3/AM
Membrane-permeant AM ester form of Fluo-3 that can be loaded into cells via incubation. Because of the relatively low water solubility of the AM ester, the mild detergent Pluronic F-127 (catalog no. 59004) is often used as a dispersing agent to facilitate loading. Fluo-3 AM ester itself does not bind Ca2 , but it is readily hydrolyzed to fluo-3 by endogenous esterases once the dye is inside the cells. An important application of Fluo-3 AM ester is its use in high throughput drug screening.
  • Absorption/Emission For Fluo-3: 506 nm/526 nm (low or high [Ca2+] )
  • Extinction Coefficient For Fluo-3: 86,000 M -1 cm -1 (506 nm)
  • Cell permeability: Membrane permeant
  • Orange red solid soluble in DMSO
  • Store -20°C and protect from light, especially when in solution
Formule: C₅₁H₅₀Cl₂N₂O₂₃
MW: 1129,85 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 121714-22-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité