Rhod-2 tripotassium salt ≥90% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
Fournisseur: Biotium
50021.EA 323 EUR InStock
50021.
Rhod-2 tripotassium salt ≥90% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
Rhod-2 tripotassium salt
Membrane-impermeant calcium indictor that can be loaded into cells via microinjection or scrape loading.
  • Kd: 1 uM
  • λEx/λEm (low or high [Ca2+])= 556/576 nm
  • ε (556 nm) = 80,000 M-1cm-1
  • Cell permeability: Membrane impermeant
  • Orange red solid soluble in DMSO and water (pH >6)
  • Store at 4°C and protect from light, especially in solution
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité