Rhod-2 AM (Bromide) indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
Fournisseur: Biotium
50024 50023
50024.EA 369 EUR InStock
50024. 50023.
Rhod-2 AM (Bromide) indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
Rhod-2 AM (Bromide)
Membrane-permeant form of Rhod-2 that can be loaded into cells via incubation. Because of the relatively low water solubility of the AM ester, the mild detergent Pluronic F-127 is often used as a dispersing agent to facilitate dye loading. Rhod-2-AM itself does not bind Ca2+ , but it is readily hydrolyzed to Rhod-2 by endogenous esterases once it enters cells.
  • Absorption/Emission 556nm/576nm (low or high [Ca2+] )
  • Extinction Coefficient 80,000 M-1 cm-1 (556 nm)
  • Cell permeability: Membrane permeant
  • Red solid soluble in DMSO
  • Store at -20°C and protect from light, especially in solution
Formule: C₅₂H₅₉BrN₄O₁₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 145037-81-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité