Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

FURA-2 pentaammonium salt ≥95% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour détermination du calcium

Fournisseur: Biotium


50030.EA 259 EUR InStock
50030.
FURA-2 pentaammonium salt ≥95% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
FURA-2 pentaammonium salt
Fura-2, pentaammonium salt is a ratiometric fluorescent dye that binds to free intracellular calcium. It is membrane-impermeant and may be loaded into cells via microinjection or scrape loading.

  • Kd: 145 nM (22°C in pH 7.2 buffer)
  • λEx/λEm (no Ca2+) = 363/512 nm; λEx/λEm (high Ca2+) = 335/505 nm
  • ε (363 nm, no Ca2+) = 27,000 M-1cm-1; ε (335 nm, high Ca2+) = 35,000 M-1cm-1
  • Cell permeability: Membrane impermeant
  • Light yellow solid soluble in DMSO
  • Store at 4°C and protect from light, especially in solution

Fura-2 fluorescence can be detected using flow cytometry, fluorescence microscopy, or certain fluoresence microplate readers. Upon calcium binding, the fluorescent excitation maximum of the indicator undergoes a blue shift from 363 nm (Ca2+-free) to 335 nm (Ca2+-saturated), while the fluorescence emission maximum is relatively unchanged at ~510 nm. A major use of Fura-2 is in drug discovery, for measuring intracellular calcium mobilization after activation of G protein-coupled receptors (GPCRs) and calcium channels.


Commander maintenant


 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité